Fenilacetamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Phenylacetamide
OR0700-25G OR0700-100G
APOSOR0700-25GEA 21.9 EUR
APOSOR0700-25G APOSOR0700-100G
Fenilacetamida 98%
Fenilacetamida
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Pto. de fusión: 156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059193
Núm. CAS: 103-81-1
EINECS: 203-147-0