5-(Phenylethynyl)-2-furoic acid, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0707-1G
APOSOR0707-1GEA 139 EUR
APOSOR0707-1G
5-(Phenylethynyl)-2-furoic acid, grado técnico
5-(Phenylethynyl)-2-furoic acid
Formula: C₁₃H₈O₃
Pto. de fusión: 212…213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00541949
Núm. CAS: 130423-83-5