4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0711-1G OR0711-250MG OR0711-5G
APOSOR0711-1GEA 126 EUR
APOSOR0711-1G APOSOR0711-250MG APOSOR0711-5G
4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile
4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile
Formula: C₁₁H₈N₂S
Pto. de fusión: 58…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00551791
Núm. CAS: 41381-89-9