D(+)-Prolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0718-100G OR0718-25G OR0718-5G
APOSOR0718-100GEA 154 EUR
APOSOR0718-100G APOSOR0718-25G APOSOR0718-5G
D(+)-Prolina
D(+)-Prolina
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₅H₉NO₂
Pto. de fusión: 223 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064317
Núm. CAS: 344-25-2
EINECS: 206-452-7