Ácido 4-piridinmetabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0727-25G OR0727-5G OR0727-100G
APOSOR0727-25GEA 37.7 EUR
APOSOR0727-25G APOSOR0727-5G APOSOR0727-100G
Ácido 4-piridinmetabórico 97%
Ácido 4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₆BNO₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01074545
Núm. CAS: 1692-15-5