Ácido 4-quinolinacarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0731-1G
OR0731-25G
OR0731-5G
APOSOR0731-1GEA
24.8
EUR
APOSOR0731-1G
APOSOR0731-25G
APOSOR0731-5G
Ácido 4-quinolinacarboxílico
Ácido 4-quinolinacarboxílico
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Pto. de fusión: 253…257 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006782 Núm. CAS: 486-74-8 |