4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0732-1G OR0732-5G
APOSOR0732-1GEA 109 EUR
APOSOR0732-1G APOSOR0732-5G
4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine 98%
4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine
Formula: C₁₀H₁₆N₄
MW: 192,27 g/mol
Pto. Ebullición: 115…118 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00885959
Núm. CAS: 22746-09-4