(S)-(-)-Ácido indolina-2-carboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-Indoline-2-carboxylic acid
OR0737-100G
APOSOR0737-100GEA 116 EUR
APOSOR0737-100G
(S)-(-)-Ácido indolina-2-carboxílico
(S)-(-)-Ácido indolina-2-carboxílico
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Pto. de fusión: 178…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070578
Núm. CAS: 79815-20-6