Anhídrido tolueno-p-sulfónico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0751-100G OR0751-500G
APOSOR0751-100GEA 43.5 EUR
APOSOR0751-100G APOSOR0751-500G
Anhídrido tolueno-p-sulfónico 95%
Anhídrido tolueno-p-sulfónico
Formula: C₁₄H₁₄O₅S₂
Pto. de fusión: 121…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008548
Núm. CAS: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN: 2585
ADR: 8,III