3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Piperidin-1-yl)benzoic acid
OR0764-1G OR0764-250MG OR0764-5G
APOSOR0764-1GEA 194 EUR
APOSOR0764-1G APOSOR0764-250MG APOSOR0764-5G
3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,26 g/mol
Pto. de fusión: 119…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659081
Núm. CAS: 77940-94-4