DL-Tryptophan methyl ester hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride, H-DL-Trp-OMe·HCl
OR0765-25G
APOSOR0765-25GEA 43.5 EUR
APOSOR0765-25G
DL-Tryptophan methyl ester hydrochloride 97%
DL-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅ClN₂O₂
MW: 254,714 g/mol
Pto. de fusión: 221…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066133
Núm. CAS: 5619-09-0