Disulfuro de bis(3-nitrofenilo)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0768-10G OR0768-1G OR0768-5G
APOSOR0768-10GEA 197 EUR
APOSOR0768-10G APOSOR0768-1G APOSOR0768-5G
Disulfuro de bis(3-nitrofenilo)
Disulfuro de bis(3-nitrofenilo)
Formula: C₁₂H₈N₂O₄S₂
Pto. de fusión: 78…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007246
Núm. CAS: 537-91-7
EINECS: 208-677-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III