3,5-Diclorotiofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0770-1G OR0770-5G
APOSOR0770-1GEA 106 EUR
APOSOR0770-1G APOSOR0770-5G
3,5-Diclorotiofenol 97%
3,5-Diclorotiofenol
Formula: C₆H₄Cl₂S
Pto. Ebullición: 270…272 °C
Pto. de fusión: 62…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041423
Núm. CAS: 17231-94-6