4-(Metiltio)anilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Methylmercapto)aniline
OR0773-100G OR0773-5G
APOSOR0773-100GEA 215 EUR
APOSOR0773-100G APOSOR0773-5G
4-(Metiltio)anilina 97%
4-(Metiltio)anilina
Formula: C₇H₉NS
Pto. Ebullición: 272…273 °C
Densidad: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007889
Núm. CAS: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
UN: 3334
ADR: 9,III