3-Hidroxitiofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0777-25G OR0777-5G OR0777-100G
APOSOR0777-25GEA 145 EUR
APOSOR0777-25G APOSOR0777-5G APOSOR0777-100G
3-Hidroxitiofenol
3-Hidroxitiofenol
Formula: C₆H₆OS
Pto. Ebullición: 242…243 °C
Pto. de fusión: 16…17 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01317829
Núm. CAS: 40248-84-8
UN: 3334
ADR: 9,III