4-(Methylthio)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Methylmercapto)phenol
OR0778-50G OR0778-500G
APOSOR0778-50GEA 161 EUR
APOSOR0778-50G APOSOR0778-500G
4-(Methylthio)phenol 98%
4-(Methylthio)phenol
Formula: C₇H₈OS
Pto. Ebullición: 153…156 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 84…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002351
Núm. CAS: 1073-72-9
EINECS: 214-031-4