4-Nitrotioanisol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sulfuro de 4-nitrofenilo y metilo, 1-Nitro-4-(metiltio)benceno
OR0780-100G OR0780-25G OR0780-500G
APOSOR0780-100GEA 72.5 EUR
APOSOR0780-100G APOSOR0780-25G APOSOR0780-500G
4-Nitrotioanisol 98%
4-Nitrotioanisol
Formula: C₇H₇NO₂S
MW: 169.2 g/mol
Pto. de fusión: 66…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010868
Núm. CAS: 701-57-5