2-Amino-4-clorotiofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Amino-4-clorobencenotiol
OR0785-25G OR0785-5G
APOSOR0785-25GEA 45.1 EUR
APOSOR0785-25G APOSOR0785-5G
2-Amino-4-clorotiofenol 97%
2-Amino-4-clorotiofenol
Formula: C₆H₆ClNS
MW: 159,64 g/mol
Pto. de fusión: 56…61 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00792528
Núm. CAS: 1004-00-8
UN: 3261
ADR: 8,III