Ácido malónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Propanedioic acid
OR0786-100G OR0786-1KG OR0786-500G
APOSOR0786-100GEA 21.9 EUR
APOSOR0786-100G APOSOR0786-1KG APOSOR0786-500G
Ácido malónico
Ácido malónico
Formula: C₃H₄O₄
MW: 104,06 g/mol
Pto. de fusión: 132…136 °C (desc.)
Densidad: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002707
Núm. CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0