Ácido 2,2'-tiodiacético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
OR0788-100G OR0788-1KG OR0788-500G
APOSOR0788-100GEA 29 EUR
APOSOR0788-100G APOSOR0788-1KG APOSOR0788-500G
Ácido 2,2'-tiodiacético 98%
Ácido 2,2'-tiodiacético
Formula: C₄H₆O₄S
Pto. de fusión: 128…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004359
Núm. CAS: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8,II