Disulfuro de difenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0792-100G OR0792-25G OR0792-500G
APOSOR0792-100GEA 118 EUR
APOSOR0792-100G APOSOR0792-25G APOSOR0792-500G
Disulfuro de difenilo
Disulfuro de difenilo
Formula: C₁₂H₁₀S₂
Pto. Ebullición: 191…192 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 58…62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003065
Núm. CAS: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III