1-(2-Aminoetil)-4-metilpiperazina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0800-1G OR0800-5G OR0800-10G
APOSOR0800-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0800-1G APOSOR0800-5G APOSOR0800-10G
1-(2-Aminoetil)-4-metilpiperazina 95%
1-(2-Aminoetil)-4-metilpiperazina
Formula: C₇H₁₇N₃
Pto. Ebullición: 112 °C/30mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701701
Núm. CAS: 934-98-5
EINECS: 213-296-3
UN: 2735
ADR: 8,III