4-(Boc-amino)piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidine, tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate, tert-butyl N-(piperidin-4-yl)carbamate, 4-Boc-Aminopiperidine, 4-N-BOC-Aminopiperidine
OR0807-25G OR0807-100G
APOSOR0807-25GEA 37.7 EUR
APOSOR0807-25G APOSOR0807-100G
4-(Boc-amino)piperidine 97%
4-(Boc-amino)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Pto. de fusión: 162…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798171
Núm. CAS: 73874-95-0