1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0808-1G OR0808-250MG OR0808-5G
APOSOR0808-1GEA 114 EUR
APOSOR0808-1G APOSOR0808-250MG APOSOR0808-5G
1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₂N₂O₃
Pto. de fusión: 196 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06655891
Núm. CAS: 851168-77-9