2,3-Dimetoxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR0814-500G
APOSOR0814-500GEA 97.3 EUR
APOSOR0814-500G
2,3-Dimetoxibenzaldehído 98%
2,3-Dimetoxibenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 137 °C
Pto. de fusión: 49 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003309
Núm. CAS: 86-51-1