m-Toluonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0828-25G OR0828-1G OR0828-2.5G OR0828-5G OR0828-10G OR0828-50G
APOSOR0828-25GEA 42.2 EUR
APOSOR0828-25G APOSOR0828-1G APOSOR0828-2.5G APOSOR0828-5G APOSOR0828-10G APOSOR0828-50G
m-Toluonitrilo 98%
m-Toluonitrilo
Formula: C₈H₇N
Pto. Ebullición: 99…101 °C
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001808
Núm. CAS: 620-22-4