Tiofeno-3-carbonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cyanothiophene, 3-Thienyl cyanide, Thiophene-3-carbonitrile
OR0832-25G OR0832-5G
APOSOR0832-25GEA 46.4 EUR
APOSOR0832-25G APOSOR0832-5G
Tiofeno-3-carbonitrilo 97%
Tiofeno-3-carbonitrilo
Formula: C₅H₃NS
MW: 109,15 g/mol
Pto. Ebullición: 205 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85,56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151852
Núm. CAS: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7