2-Clorobenzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Clorobenzofenona
OR0833-100G OR0833-500G OR0833-1KG
APOSOR0833-100GEA 21.9 EUR
APOSOR0833-100G APOSOR0833-500G APOSOR0833-1KG
2-Clorobenzofenona 98%
2-Clorobenzofenona
Formula: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Pto. Ebullición: 180 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 45…47 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000558
Núm. CAS: 5162-03-8
EINECS: 225-936-9