4-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxymethyl-N,N-dimethylaniline
OR0847-1G OR0847-250MG OR0847-5G
APOSOR0847-1GEA 95.7 EUR
APOSOR0847-1G APOSOR0847-250MG APOSOR0847-5G
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Pto. Ebullición: 125…126 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03840449
Núm. CAS: 1703-46-4