4-Bromo-2-cloroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0849-250G OR0849-25G OR0849-500G
APOSOR0849-250GEA 132 EUR
APOSOR0849-250G APOSOR0849-25G APOSOR0849-500G
4-Bromo-2-cloroanilina 98%
4-Bromo-2-cloroanilina
Formula: C₆H₅BrClN
Pto. de fusión: 69…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007660
Núm. CAS: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4