4-Hydroxybenzylamine hydrobromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Aminomethyl)phenol hydrobromide
OR0853-5G OR0853-25G
APOSOR0853-5GEA 85.7 EUR
APOSOR0853-5G APOSOR0853-25G
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide 97%
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide
Formula: C₇H₁₀BrNO
MW: 204.0644 g/mol
Pto. de fusión: 200…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258769
Núm. CAS: 90430-14-1