4-Hidroxi-2-metoxibenzaldehído 99.5+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0857-25G OR0857-5G OR0857-1G
APOSOR0857-25GEA 143 EUR
APOSOR0857-25G APOSOR0857-5G APOSOR0857-1G
4-Hidroxi-2-metoxibenzaldehído 99.5+%
4-Hidroxi-2-metoxibenzaldehído
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 273
Pto. de fusión: 156…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051964
Núm. CAS: 18278-34-7