5-Bromo-2-chloroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0859-25G
OR0859-5G
OR0859-100G
APOSOR0859-25GEA
37.7
EUR
APOSOR0859-25G
APOSOR0859-5G
APOSOR0859-100G
5-Bromo-2-chloroaniline
5-Bromo-2-chloroaniline
Formula:
C₆H₅BrClN MW: 206.47 g/mol Pto. de fusión: 145…150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06796283 Núm. CAS: 60811-17-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |