1-Adamantan-1-ylpiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0860-1G OR0860-5G
APOSOR0860-1GEA 127 EUR
APOSOR0860-1G APOSOR0860-5G
1-Adamantan-1-ylpiperazine
1-Adamantan-1-ylpiperazine
Formula: C₁₄H₂₄N₂
MW: 220,36 g/mol
Pto. de fusión: 87…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01748381
Núm. CAS: 19984-46-4