1-Boc-3-hidroxipiperidina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR0870-25G
OR0870-100G
APOSOR0870-25GEA
40.6
EUR
APOSOR0870-25G
APOSOR0870-100G
1-Boc-3-hidroxipiperidina
1-Boc-3-hidroxipiperidina
Formula:
C₁₀H₁₉NO₃ MW: 201,27 g/mol Pto. de fusión: 65…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093938 Núm. CAS: 85275-45-2 |