1-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)piperazine
OR0871-1G OR0871-5G
APOSOR0871-1GEA 23.2 EUR
APOSOR0871-1G APOSOR0871-5G
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine 95%
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₂ClN₃O₂
MW: 241,675 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00640776
Núm. CAS: 114878-60-3