4-(Dimethylamino)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N-Dimethylpiperidin-4-amine
OR0876-1G OR0876-25G OR0876-5G
APOSOR0876-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0876-1G APOSOR0876-25G APOSOR0876-5G
4-(Dimethylamino)piperidine
4-(Dimethylamino)piperidine
Formula: C₇H₁₆N₂
MW: 128,219 g/mol
Pto. Ebullición: 187 °C
Densidad: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023144
Núm. CAS: 50533-97-6
EINECS: 256-617-2
UN: 2735
ADR: 8,III