4-Methylpiperazine-1-ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-methylpiperazine
OR0879-25G OR0879-100G OR0879-5G
APOSOR0879-25GEA 62.5 EUR
APOSOR0879-25G APOSOR0879-100G APOSOR0879-5G
4-Methylpiperazine-1-ethanol 95%
4-Methylpiperazine-1-ethanol
Formula: C₇H₁₆N₂O
MW: 144,22 g/mol
Pto. de fusión: 54…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840691
Núm. CAS: 5464-12-0