2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Imidazoleacetic acid, Imidazol-1-yl-acetic acid, 1-(Carboxymethyl)imidazole, 2-(1-Imidazolyl)acetic acid
OR0882-100G OR0882-500G
APOSOR0882-100GEA 56.7 EUR
APOSOR0882-100G APOSOR0882-500G
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 255…257 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01721800
Núm. CAS: 22884-10-2