1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Methyl-4-(piperidin-4-yl)piperazine
OR0885-1G OR0885-250MG OR0885-5G
APOSOR0885-1GEA 50.9 EUR
APOSOR0885-1G APOSOR0885-250MG APOSOR0885-5G
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
Formula: C₁₀H₂₁N₃
MW: 183,3 g/mol
Pto. de fusión: 53…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03274729
Núm. CAS: 53617-36-0