4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0887-1G OR0887-5G
APOSOR0887-1GEA 33.5 EUR
APOSOR0887-1G APOSOR0887-5G
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₂₃ClN₂
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17676095
Núm. CAS: 116797-02-5