1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR0888-1G OR0888-250MG
APOSOR0888-1GEA 215 EUR
APOSOR0888-1G APOSOR0888-250MG
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Pto. Ebullición: 97 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412117
Núm. CAS: 104396-10-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR