1-(4-Methylpyridin-2-yl)piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0889-1G OR0889-250MG OR0889-5G
APOSOR0889-1GEA 134 EUR
APOSOR0889-1G APOSOR0889-250MG APOSOR0889-5G
1-(4-Methylpyridin-2-yl)piperazine 97%
1-(4-Methylpyridin-2-yl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Pto. Ebullición: 161…163 °C/8mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412118
Núm. CAS: 34803-67-3
UN: 3259
ADR: 8,III