5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)thiophene-2-carbaldehyde, 5-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde, 5-(4-Hydroxypiperidino)thiophene-2-carboxaldehyde
OR0900-5G
APOSOR0900-5GEA 229 EUR
APOSOR0900-5G
5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₃NO₂S
MW: 211,28 g/mol
Pto. de fusión: 137…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425728
Núm. CAS: 207290-72-0