Ácido (4-(bromometil)fenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
OR0901-25G OR0901-5G
APOSOR0901-25GEA 60.9 EUR
APOSOR0901-25G APOSOR0901-5G
Ácido (4-(bromometil)fenil)acético 97%
Ácido (4-(bromometil)fenil)acético
Formula: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
MW: 229,07 g/mol
Pto. de fusión: 178…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010632
Núm. CAS: 13737-36-5