Tetrafenil-1,2-etanodiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0902-100G OR0902-25G OR0902-500G
APOSOR0902-100GEA 43.5 EUR
APOSOR0902-100G APOSOR0902-25G APOSOR0902-500G
Tetrafenil-1,2-etanodiol
Tetrafenil-1,2-etanodiol
Formula: (C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂
Pto. de fusión: 171…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004448
Núm. CAS: 464-72-2
EINECS: 207-356-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III