2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Bis(5-(tert-butyl)benzo[d]oxazol-2-yl)thiophene
OR0904-100G OR0904-25G OR0904-500G
APOSOR0904-100GEA 29 EUR
APOSOR0904-100G APOSOR0904-25G APOSOR0904-500G
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene 99%
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene
Optical brightner. Highly effective in polymer substrates such as engineering plastics (polyesters, polycarbonate, polyamides and acrylics, thermoplastic polyurethane, polyvinylchloride, styrene homo- and copolymers, polyolefins), adhesives and other organic substrates.
Formula: C₂₆H₂₆N₂O₂S
MW: 430,57 g/mol
Pto. de fusión: 196…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005774
Núm. CAS: 7128-64-5