1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0905-1G
OR0905-5G
OR0905-25G
APOSOR0905-1GEA
21.9
EUR
APOSOR0905-1G
APOSOR0905-5G
APOSOR0905-25G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Pto. de fusión: 170…176 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00085040 Núm. CAS: 5744-59-2 |