Ácido 5-cloro-2-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0907-100G
OR0907-500G
OR0907-1KG
APOSOR0907-100GEA
34.8
EUR
APOSOR0907-100G
APOSOR0907-500G
APOSOR0907-1KG
Ácido 5-cloro-2-nitrobenzoico 98%
Ácido 5-cloro-2-nitrobenzoico
Formula:
C₇H₄ClNO₄ Pto. de fusión: 136…140 °C Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007290 Núm. CAS: 2516-95-2 EINECS: 219-738-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...