Cloruro de 3-cloropropildimetilamonio 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0910-500G OR0910-100G OR0910-1KG
APOSOR0910-500GEA 66.7 EUR
APOSOR0910-500G APOSOR0910-100G APOSOR0910-1KG
Cloruro de 3-cloropropildimetilamonio 97%
Cloruro de 3-cloropropildimetilamonio
Formula: C₅H₁₃Cl₂N
Pto. de fusión: 138…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012521
Núm. CAS: 5407-04-5
EINECS: 226-467-2